Få mere at vide
Iso-Amyl Acetate, Extra Pure, SLR, mix of 2- & 3-methylbutyl acetate, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10375500 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10375500 2.5 L 2.5 L
10776471 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10375500 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6880/17
Kemiske identifikatorer
CAS 123-92-2
Molekylær formel C7H14O2
MDL nummer 8946
Tekniske data
Smeltepunkt -78°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 142°C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 4.49
Formel vægt 130.19g/mol
Damptryk 4mmHg at 20°C
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoamyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.