Få mere at vide
Iso-amylacetat, 99+%, certificeret AR til analyse, blanding af 2-& 3-methylbutylacetat, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -78 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 142 °C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Dampdensitet | 4.49 |
| Formel vægt | 130,19 g/mol |
| Damptryk | 4 mmHg ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Isoamyl acetate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.