Få mere at vide
Hopen™ Iso Air Andenæb Renrumsmasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227805 Shop alle Medicom produkter
Størrelse:
Medium
Større
Artikelnummer. 17754789
Brand: Hopen™ 60.754M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ISO Renrumsmasker med luftandnæb giver et stort åndekammer og er lavet med Mass Balance-tilgangen af genbrugsmaterialer.
  • Lav partikelfrigivelse: Helmke tromle testet til brug i renrum
  • Høj filtreringseffektivitet af partikler, bakterier og vira
  • Kan tilpasses til brugere og protokoller med to tilgængelige størrelser
  • Meget åndbar takket være et stort åndekammer
  • Softex-teknologi begrænser risikoen for partikelforurening og reducerer samtidig risikoen for hudirritation for brugeren
  • Justerbar og formbar næseclips forhindrer briller i at dugge til
  • ISO AIR-serien er fremstillet i en ISO 8 klassificeret rent værelse
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Størrelse Medium
Stil Pung
Certificeringer/compliance Klasse B
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
Til brug med (applikation) Industri
Model- 60.754