Få mere at vide
Hopen™ Iso Air Andenæb Renrumsmasker
Artikelnummer. 17744789 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17744789 Større
17754789 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17744789 Leverandør Hopen™ Leverandørnr. 60.754L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2518.73 DKK
    1198.64 DKK / Pakke med 300
    Spare 1320.09 DKK
    52% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
ISO Renrumsmasker med luftandnæb giver et stort åndekammer og er lavet med Mass Balance-tilgangen af genbrugsmaterialer.
  • Lav partikelfrigivelse: Helmke tromle testet til brug i renrum
  • Høj filtreringseffektivitet af partikler, bakterier og vira
  • Kan tilpasses til brugere og protokoller med to tilgængelige størrelser
  • Meget åndbar takket være et stort åndekammer
  • Softex-teknologi begrænser risikoen for partikelforurening og reducerer samtidig risikoen for hudirritation for brugeren
  • Justerbar og formbar næseclips forhindrer briller i at dugge til
  • ISO AIR-serien er fremstillet i en ISO 8 klassificeret rent værelse
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Størrelse Større
Stil Pung
Certificeringer/compliance Klasse B
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
Til brug med (applikation) Industri
Model- 60.754