Beskrivelse
- Lav partikelfrigivelse: Helmke tromle testet til brug i renrum
- Høj filtreringseffektivitet af partikler, bakterier og vira
- Kan tilpasses til brugere og protokoller med to tilgængelige størrelser
- Hovedløkker forbedrer komforten for brugeren ved at gøre det nemmere at tage på
- Softex-teknologi begrænser risikoen for partikelforurening og reducerer samtidig risikoen for hudirritation for brugeren
- Justerbar og formbar næseclips forhindrer briller i at dugge til
- ISO AIR-serien er fremstillet i en ISO 8 klassificeret rent værelse
- Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Slips |
| Størrelse | Medium |
| Stil | Plisseret |
| Certificeringer/compliance | Klasse B |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Filtereffektivitet | >99% |
| Til brug med (applikation) | Industri |
| Model- | 60.720 |