Få mere at vide
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masker med bindebånd
Artikelnummer. 17724789 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17724789 Større
17734789 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17724789 Leverandør Hopen™ Leverandørnr. 60.720L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 DKK
    766.51 DKK / Pakke med 300
    Spare 508.49 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
ISO Luftrenserumsmasker har lange bånd, så de er nemme at tage på, og de er lavet med Mass Balance-tilgangen af genbrugsmaterialer.
  • Lav partikelfrigivelse: Helmke tromle testet til brug i renrum
  • Høj filtreringseffektivitet af partikler, bakterier og vira
  • Kan tilpasses til brugere og protokoller med to tilgængelige størrelser
  • Hovedløkker forbedrer komforten for brugeren ved at gøre det nemmere at tage på
  • Softex-teknologi begrænser risikoen for partikelforurening og reducerer samtidig risikoen for hudirritation for brugeren
  • Justerbar og formbar næseclips forhindrer briller i at dugge til
  • ISO AIR-serien er fremstillet i en ISO 8 klassificeret rent værelse
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Slips
Størrelse Større
Stil Plisseret
Certificeringer/compliance Klasse B
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Filtereffektivitet >99%
Til brug med (applikation) Industri
Model- 60.720