Få mere at vide
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masker med hovedløkker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227806 Shop alle Medicom produkter
Dimensioner (L x B):
210 x 90 mm
230 x 90 mm
Størrelse:
Medium
Større
Artikelnummer. 17794779
Brand: Hopen™ 60.702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ISO Luftrenserumsmasker er ISO 3 Grade B og nem at tage på med øget komfort takket være dens dobbelte elastiske teknologi. Fremstillet med Mass Balance tilgang af genbrugsmaterialer.
  • Lav partikelfrigivelse: Helmke tromle testet til brug i renrum
  • Høj filtreringseffektivitet af partikler, bakterier og vira
  • Kan tilpasses til brugere og protokoller med to tilgængelige størrelser
  • Hovedløkker forbedrer komforten for brugeren ved at gøre det nemmere at tage på
  • Softex-teknologi begrænser risikoen for partikelforurening og reducerer samtidig risikoen for hudirritation for brugeren
  • Origami-foldning og dobbelt elastikteknologi sikrer optimal pasform
  • Justerbar og formbar næseclips forhindrer briller i at dugge til
  • ISO AIR-serien er fremstillet i en ISO 8 klassificeret rent værelse
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Pandebånd
Størrelse Medium
Dimensioner (L x B) 210 x 90 mm
Stil Plisseret
Certificeringer/compliance Klasse B
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
Filtereffektivitet >99%
Til brug med (applikation) Industri
Model- 60.702