Få mere at vide
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masker med ørebøjler
Artikelnummer. 17704789 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17704789 Større
17714789 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17704789 Leverandør Hopen™ Leverandørnr. 60.712L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1821.15 DKK
    576.16 DKK / Pakke med 400
    Spare 1244.99 DKK
    68% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
ISO Luftrenserumsmasker er ISO 5 Grade B med optimal komfort takket være bløde og ikke-irriterende elastikker. Fremstillet med Mass Balance tilgang af genbrugsmaterialer.
  • Lav partikelfrigivelse: Helmke tromle testet til brug i renrum
  • Høj filtreringseffektivitet af partikler, bakterier og vira
  • Kan tilpasses til brugere og protokoller med to tilgængelige størrelser
  • Hovedløkker forbedrer komforten for brugeren ved at gøre det nemmere at tage på
  • Softex-teknologi begrænser risikoen for partikelforurening og reducerer samtidig risikoen for hudirritation for brugeren
  • Origami-foldning og dobbelt elastikteknologi sikrer optimal pasform
  • Justerbar og formbar næseclips forhindrer briller i at dugge til
  • ISO AIR-serien er fremstillet i en ISO 8 klassificeret rent værelse
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Ørebøjler
Størrelse Større
Stil Plisseret
Certificeringer/compliance Klasse B
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Filtereffektivitet >99%
Til brug med (applikation) Industri
Model- 60.712