Beskrivelse
- Steriliseret maske med ethylenoxid (ETO)> Sterilitetssikringsniveau 10 -6
- Velegnet til brug i ISO 3 klasse A eller højere miljøer. Masken er Helmke tromle testet før og efter sterilisering> KAT 1
- Nem at tage på og mere behagelig takket være fremragende åndbarhed. Softex-teknologi begrænser risikoen for partikelforurening og reducerer samtidig risikoen for irritation for bæreren
- Masken bliver ikke gul og forbliver lugtfri selv efter sterilisering
- Bred ansigtsdækning og optimal pasform
- Høj bakteriel, viral og partikelfiltreringseffektivitet
- Testet før og efter sterilisering forbliver ydeevnen fuldstændig identisk
- ISO AIR-serien er fremstillet i en ISO 8 klassificeret renrum
- Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Headloop |
| Materiale | Polypropylen |
| Størrelse | Medium |
| Sterilitet | Steril |
| Dimensioner (L x B) | 210 x 90 mm |
| Renrumsklasse | Klasse 1 (ISO 3) |
| Indhold og opbevaring | Ingen udsættelse for fugt eller sol, opbevares ved stuetemperatur |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |