Få mere at vide
ISO 9377 Ekstraktionsopløsningsmiddel-fondopløsning, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Decane∣Tetracontane |
| CAS | 124-18-5, 4181-95-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | n-Decane∣Tetracontane |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexan |
| Mængde | 10 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | n-Decane 14.6 μg/mL∣Tetracontane 20 μg/mL |