Få mere at vide
ISO 9377-2 Kvalitetskontrol Mineralolieblanding 456 10000 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil |
| CAS | 8042-47-5, 68334-30-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | n-Hexan |
| Industry Type | Fødevaretest |
| Mængde | 5 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Mineral Oil (without additives) 10000 μg/mL∣No. 2 Diesel Oil 10000 μg/mL |