Få mere at vide
ISO 9377-2 Mineralolieblanding 454, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313521
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313521 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313521 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000454
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
CAS 8042-47-5, 68334-30-5
Analyt- eller komponentnavne Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mineral Oil (without additives) 50 %∣No. 2 Diesel Oil 50 %