missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ ISO 7010 Sign - Bær beskyttelseshandsker

Artikelnummer. 15644487
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15644487 200 mm Hver
15634487 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15644487 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 819170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.

  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug

Tekniske data

Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M009-Dia 200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 200 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.