Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Sign - Bær øjenværn
Artikelnummer. 15634457 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15634457 100 mm Hver
15690785 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15634457 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 818424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.55 DKK
    51.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.72 DKK
    6% Slukket
På lager
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M004-Dia 100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå