Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Skilt - Advarsel, Varm overflade
Artikelnummer. p-7159764
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15664737
Brand: Brady™ 828839
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W017-Tri 100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 87 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul