Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Skilt - Advarsel, Varm overflade
Artikelnummer. 15674737 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15674737 173 mm 200 mm Hver
15664737 87 mm 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15674737 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 828840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.15 DKK
    77.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.54 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W017-Tri 200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 173 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul