Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Skilt - Rygning forbudt
Artikelnummer. 15614577
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15614577
Brand: Brady™ 822002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P002-Dia 315-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 315 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Rød på hvid