Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Skilt - Ingen åben ild, ild, åben antændelseskilde og rygning forbudt
Artikelnummer. 15604587 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15604587 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 15604587 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 822150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 DKK
    97.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.95 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P003-Dia 200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.501 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Sort