Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Skilt - Brandslukker
Artikelnummer. 15684357 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15684357 315 mm 315 mm Hver
15644357 100 mm 100 mm Hver
15654357 148 mm 148 mm Hver
15664357 200 mm 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15684357 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 816891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 DKK
    103.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.74 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F001-315x315-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 315 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød