Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Skilt - Brandslukker
Artikelnummer. 15664357
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 15664357
missing translation for 'mfr': Brady™ 816888
Only null left
Add to basket
Add to basket
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F001-200x200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød