Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Skilt - Brandalarmkaldepunkt
Artikelnummer. 15694407 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
148 mm
200 mm
Bredde (metrisk):
148 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15694407 200 mm 200 mm Hver
15684407 148 mm 148 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15694407 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 817683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.90 DKK
    74.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.32 DKK
    6% Slukket
På lager
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F005-200x200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød