Få mere at vide
Brady™ ISO 7010 Skilt - Evakueringssamlingssted
Artikelnummer. 15674307
200 mm, 200 mm, Hver
Højde (metrisk):
200 mm
250 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15674307
Brand: Brady™ 814923
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg dyre ulykker med ISO 7010 sikkerhedsskilte for optimal påvirkning og genkendelighed.
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E007-200x200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 1.501 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Længde (metrisk) 200 mm
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn
Produkttitel
Brady™ ISO 7010 Skilt - Evakueringssamlingssted >