Få mere at vide
ISO 15753:2006 PAH Mixture 374 100 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324741
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324741 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30324741 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000374TO
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 83-32-9, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.