Få mere at vide
ISO 15009 Aromatic Hydrocarbon Mixture 372 4000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312848
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30312848 5 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312848 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV50000372ME
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Styrene∣Toluene
CAS 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3, 91-20-3, 95-47-6, 106-42-3
Analyt- eller komponentnavne Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Styrene∣Toluene
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Mængde 5 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Benzene 4000 μg/mL∣Ethylbenzene 4000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 4000 μg/mL∣Naphthalene 4000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 4000 μg/mL∣Styrene 4000 μg/mL∣Toluene 4000 μg/mL