Få mere at vide
ISO 15009 Aromatisk kulbrinte-intern standardblanding 460 2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317635
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30317635 5 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30317635 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV50000460ME
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylbenzene-d10∣Toluene D8
CAS 25837-05-2, 2037-26-5
Analyt- eller komponentnavne Ethylbenzene-d10∣Toluene D8
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevaretest
Mængde 5 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ethylbenzene-d10 2000 μg/mL∣Toluene D8 2000 μg/mL