Få mere at vide
ISO 14154 Klorphenolblanding 370 200-1000 μg/ml i ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313339
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313339 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313339 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000370ET
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 4901-51-3, 58-90-2, 15950-66-0, 933-78-8, 933-75-5, 576-24-9
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol