Få mere at vide
ISO-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489667 5 mg
16423167 50 mg
16417138 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16489667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16692
MedChemExpress ISO-1 is a macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist with an IC50 of 7 μM.
ISO-1 is a macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist with an IC50 of 7 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ISO-1
CAS 478336-92-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H13NO4
Mængde 5 mg
Synonym MIF Antagonist
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (212.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC)CC1ON=C(C(C=C2)=CC=C2O)C1
Molekylvægt (g/mol) 235.24
Formel vægt 235.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation