Få mere at vide
Ismatec™ Reglo digitale pumper med flere kanaler
Artikelnummer. p-7182045
Flowhastighed:
0,0001 til 38 ml/min.
0,0002 til 57 ml/min.
0,0002 til 68 ml/min.
Kanaler:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16406649
Brand: Ismatec™ 7801822
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alsidige flerkanalspumper med en intuitiv berøringsskærm til nøjagtig væsketilførsel med lavt flow.
  • Kompakte bordpumper optimerer brugervenlighed, nøjagtighed og pålidelighed
  • 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
  • Fleksibel betjeningsstyring via skærm, MasterflexLive™, eller analog fjernbetjening
  • Kontinuerlig drift, volumendispensering og tidsdispenseringstilstande -- batchkontrol og interval/sluktid i volumen- og tids-tilstande
  • Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand – sikrer nøjagtighed og minimerer prøvetab
  • Kassettepumpemodeller accepterer 3-propsslanger for nem påfyldning og sikker fastholdelse
Tekniske data
Kanaler 4
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type Berøringsskærm
Bedømmelse af kabinet IP31
Flowhastighed 0,0002 til 57 ml/min.
Maksimalt tryk Afhængig af slangen
Motorhastighed 0,1 til 160 rpm
Vendbar Ja
Ekstern kontrol RJ45 Ethernet; USB; 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og prime via DB-25
Inkluderer Pumpedrev, pumpehoved, kassetter og strømadapter med 6 fod (1,8 m) strømledning
Materiale ABS-plast og aluminium
Antal ruller 8
Dimensioner (L x B x H) 22.1 x 14.7 x 15.7 cm
Elektriske krav 90 til 260 VAC
Spænding 90/260 VAC