Få mere at vide
Ismatec™ Reglo digitale pumper med flere kanaler
Flowhastighed:
0,0001 til 38 ml/min.
0,0002 til 57 ml/min.
0,0002 til 68 ml/min.
Kanaler:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kompakte bordpumper optimerer brugervenlighed, nøjagtighed og pålidelighed
- 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
- Fleksibel betjeningsstyring via skærm, MasterflexLive™, eller analog fjernbetjening
- Kontinuerlig drift, volumendispensering og tidsdispenseringstilstande -- batchkontrol og interval/sluktid i volumen- og tids-tilstande
- Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand – sikrer nøjagtighed og minimerer prøvetab
- Kassettepumpemodeller accepterer 3-propsslanger for nem påfyldning og sikker fastholdelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 2 |
| Kontroltype | Digital variabel hastighed |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Bedømmelse af kabinet | IP31 |
| Flowhastighed | 0,0002 til 68 ml/min. |
| Maksimalt tryk | Afhængig af slangen |
| Motorhastighed | 0,1 til 160 rpm |
| Vendbar | Ja |
| Ekstern kontrol | RJ45 Ethernet; USB; 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og prime via DB-25 |
| Inkluderer | Pumpedrev, pumpehoved, kassetter og strømadapter med 6 fod (1,8 m) strømledning |
| Vis mere |