Få mere at vide
Ismatec™ Reglo digitale pumper med flere kanaler
Artikelnummer. 16406649
Skift visning
Flowhastighed:
0,0001 til 38 ml/min.
0,0002 til 57 ml/min.
0,0002 til 68 ml/min.
Kanaler:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Kanaler Pakningsstørrelse
16406649 0,0002 til 57 ml/min. 4 -
16416649 0,0001 til 38 ml/min. 4 -
16466639 0,0002 til 68 ml/min. 2 Hver
16486639 0,0001 til 38 ml/min. 2 -
16496639 0,0002 til 68 ml/min. 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16406649 Leverandør Ismatec™ Leverandørnr. 7801822
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Alsidige flerkanalspumper med en intuitiv berøringsskærm til nøjagtig væsketilførsel med lavt flow.
  • Kompakte bordpumper optimerer brugervenlighed, nøjagtighed og pålidelighed
  • 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
  • Fleksibel betjeningsstyring via skærm, MasterflexLive™, eller analog fjernbetjening
  • Kontinuerlig drift, volumendispensering og tidsdispenseringstilstande -- batchkontrol og interval/sluktid i volumen- og tids-tilstande
  • Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand – sikrer nøjagtighed og minimerer prøvetab
  • Kassettepumpemodeller accepterer 3-propsslanger for nem påfyldning og sikker fastholdelse
Tekniske data
Kanaler 4
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type Berøringsskærm
Bedømmelse af kabinet IP31
Flowhastighed 0,0002 til 57 ml/min.
Maksimalt tryk Afhængig af slangen
Motorhastighed 0,1 til 160 rpm
Vendbar Ja
Ekstern kontrol RJ45 Ethernet; USB; 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og prime via DB-25
Inkluderer Pumpedrev, pumpehoved, kassetter og strømadapter med 6 fod (1,8 m) strømledning
Materiale ABS-plast og aluminium
Antal ruller 8
Dimensioner (L x B x H) 22.1 x 14.7 x 15.7 cm
Elektriske krav 90 til 260 VAC
Spænding 90/260 VAC