Få mere at vide
Ismatec™ Reglo Digital Miniflex Pumps
Artikelnummer. 16436649
Flowhastighed:
0,004 til 190 ml/min.
0,004 til 365 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16436649
Brand: Ismatec™ 7801842
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alsidige pumper med en intuitiv berøringsskærm-grænseflade til nøjagtig væsketilførsel med lavt flow.
  • Kompakte bordpumper optimerer brugervenlighed, nøjagtighed og pålidelighed
  • 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
  • Fleksibel driftsstyring via skærm, MasterflexLive™ , eller analog fjernbetjening
  • Kontinuerlig drift, volumendispensering og tidsdispenseringstilstande -- batchkontrol og interval/sluktid i volumen- og tids-tilstande
  • Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand – sikrer nøjagtighed og minimerer prøvetab
  • Miniflex pumpehoved accepterer kontinuerlige slanger til rene, uafbrudte væskebaner
Tekniske data
Kanaler 2
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type Berøringsskærm
Bedømmelse af kabinet IP31
Flowhastighed 0,004 til 190 ml/min.
Maksimalt tryk Afhængig af slangen
Motorhastighed 0,1 til 350 rpm
Vendbar Ja
Ekstern kontrol RJ45 Ethernet; USB; 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og prime via DB-25
Inkluderer Pumpedrev, pumpehoved og strømadapter med 6 fod (1,8 m) strømledning
Materiale ABS-plast og aluminium
Dimensioner (L x B x H) 22.9 x 14.7 x 15.7 cm
Elektriske krav 90 til 260 VAC
Spænding 90/260 VAC