Få mere at vide
Ismatec™ Forlænger pumpeslange, Puri-Flex™
Slangestørrelse:
0,19 mm ID x 15,2 m L
0,25 mm ID x 15,2 m L
0,51 mm ID x 15,2 m L
0,89 mm ID x 15,2 m L
1,14 mm ID x 15,2 m L
1,42 mm ID x 15,2 m L
2,79 mm ID x 15,2 m L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,11 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.79 mm |
| Materiale | Puri-Flex |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 m |
| Til brug med (applikation) | Ismatec pumper |
| Slangestørrelse | 2,79 mm ID x 15,2 m L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Forlænger pumpeslange |