Få mere at vide
Ismatec™ Forlænger pumpeslange, Puri-Flex™
Artikelnummer. 11759819
Slangestørrelse:
0,19 mm ID x 15,2 m L
0,25 mm ID x 15,2 m L
0,51 mm ID x 15,2 m L
0,89 mm ID x 15,2 m L
1,14 mm ID x 15,2 m L
1,42 mm ID x 15,2 m L
2,79 mm ID x 15,2 m L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11759819
Brand: Ismatec™ 9641830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ismatec™ Extension Pump Tubing er langtidsholdbar slange til farma- og bioprocesapplikationer
  • Slange gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Anvendelser: Almindelig laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid
  • Egenskaber: Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet, glat overflade, gennemskinnelig
  • Certificeringer: FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600), opfylder USP Klasse VI krav, fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde:– 58 til 275 °F (– 50 til 135 °C)
  • Steriliser: Autoklav, ethylenoxid eller gammabestråling
  • Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Diameter (engelsk) Indre 0,045 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 1.14 mm
    Materiale Puri-Flex
    Samlet længde (engelsk) 50 ft.
    Samlet længde (metrisk) 15.2 m
    Til brug med (applikation) Ismatec pumper
    Slangestørrelse 1,14 mm ID x 15,2 m L
    Farve Gennemskinnelig
    Produkttype Forlænger pumpeslange