Få mere at vide
Ismatec™ Forlænger pumpeslange, PharMed™ BPT
Slangestørrelse:
0,89 mm x 30,4 m lang
1,14 mm x 30,4 m lang
1,42 mm x 30,4 m lang
2,79 mm x 30,4 m lang
Pakningsstørrelse:
30m
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,035 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.89 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Samlet længde (engelsk) | 100 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 30.4 m |
| Til brug med (applikation) | Ismatec pumper |
| Slangestørrelse | 0,89 mm x 30,4 m lang |
| Farve | Tan |
| Produkttype | Forlænger pumpeslange |