Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ishikawas reagens, 90+%
Artikelnummer. 11399365
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399365 25 g 25g
11309375 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399365 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L16738.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 309-88-6 | C7H11F6N | 223,162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 309-88-6
Molekylær formel C7H11F6N
Molekylvægt (g/mol) 223.162
MDL nummer MFCD00054683
InChI nøgle BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
PubChem CID 136149
IUPAC navn N,N-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropan-1-amin
SMIL CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ishikawa's Reagent
Tæthed 1.23
Kogepunkt 56 °C til 57 °C (58 mmHg)
Flammepunkt 14 °C (57 °F)
Lineær formel CF3CFHCF2N(CH2CH3)2
Brydningsindeks 1.35
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Formel vægt 223.16
Procent renhed ≥90%