Få mere at vide
Isethionsyre, natriumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666412 500 g Plastflaske 500g
10154410 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205005000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1562-00-1 | C2H5NaO4S | 148.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1562-00-1
Molekylær formel C2H5NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 148.11
MDL nummer MFCD00007534
InChI nøgle LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-hydroxyethanesulfonate, sodium isethionate, isethionic acid sodium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, sodium hydroxyethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, sodium 2-hydroxyethylsulfonate, sodium 2-hydroxyethanesulphonate, sodium beta-hydroxyethanesulfonate, sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate
PubChem CID 517063
IUPAC navn natrium;2-hydroxyethansulfonat
SMIL C(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isethionic acid, sodium salt
Navn note 98%
Smeltepunkt 191.0°C to 194.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2CH2SO3Na
Mængde 500 g
Beilstein 04, III, 42
Merck Index 14, 5107
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 148.11
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver