Få mere at vide
Isethionic acid sodium salt, 98%
Artikelnummer. 11468990
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468990 5000 g 5000g
11458990 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12054.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1562-00-1 | C2H5NaO4S | 148.108 g/mol
Isethionsyrenatriumsalt er et amfotert rengøringsmiddel, der bruges i vaskemiddelbarsæber. Det laver et tæt skum ud over det skum, der er lavet af sæben. Den er mild mod huden og ikke udtørrende. Det fungerer lige godt i blødt eller hårdt vand. Det er også et antistatisk middel i shampoo.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isethionsyre-natriumsalt er et amfotert rengøringsmiddel, der bruges i sæbe til rengøringsmidler. Det laver et tæt skum ud over det skum, der er lavet af sæben. Den er mild mod huden og ikke udtørrende. Det fungerer lige godt i blødt eller hårdt vand. Det er også et antistatisk middel i shampoo.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1562-00-1
Molekylær formel C2H5NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 148.108
MDL nummer MFCD00007534
InChI nøgle LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-hydroxyethanesulfonate, sodium isethionate, isethionic acid sodium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, sodium hydroxyethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, sodium 2-hydroxyethylsulfonate, sodium 2-hydroxyethanesulphonate, sodium beta-hydroxyethanesulfonate, sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate
PubChem CID 517063
IUPAC navn natrium;2-hydroxyethansulfonat
SMIL C(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isethionic acid sodium salt
Smeltepunkt 191°C to 194°C
Mængde 5000 g
Beilstein 3633992
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 148.11
Procent renhed 98%