Få mere at vide
ISE Sodium NA1000 PPM, Reagecon™
Artikelnummer. 11779075 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11779075 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11779075 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ISENA5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 DKK
    854.26 DKK / 500ml
    Spare 925.74 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027