Få mere at vide
ISE Buffer Solution Lead, Reagecon™
Artikelnummer. 11748475 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11748475 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11748475 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ISEPB5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 DKK
    1102.32 DKK / 500ml
    Spare 1192.68 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026