Få mere at vide
Isavuconazole, Mikromol™
Beskrivelse
Isavuconazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isavuconazole |
| CAS | 241479-67-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isavuconazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22H17F2N5OS |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, 2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-, 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]-benzonitrile, (2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1,2,4-triazole, BAL 4815, Isavuconazole, RO 0094815 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C#N)C(CN3C=NC=N3)(C4=C(C=CC(=C4)F)F)O |
| IUPAC navn | 4-[2-[(2R,3R)-3-(2,5-difluorophenyl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]-1,3-thiazol-4-yl]benzonitrile |
| Vis mere |