Få mere at vide
Isavuconazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30052227
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052227 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052227 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3613.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isavuconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isavuconazole
CAS 241479-67-4
Analyt- eller komponentnavne Isavuconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22H17F2N5OS
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, 2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-, 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]-benzonitrile, (2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1,2,4-triazole, BAL 4815, Isavuconazole, RO 0094815
InChI formel InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
SMIL CC(C1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C#N)C(CN3C=NC=N3)(C4=C(C=CC(=C4)F)F)O
IUPAC navn 4-[2-[(2R,3R)-3-(2,5-difluorophenyl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]-1,3-thiazol-4-yl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 437.47
Mængde 25 mg
Formel vægt 437.112 g/mol