Få mere at vide
Isatoisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30396940
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30396940 5 g
1 options
Artikelnummer. 30396940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7776005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isatoic Anhydride
CAS 118-48-9
Molekylær formel C8H5NO3
Mængde 5 g
Synonym 2H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1,2-Dihydro-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 1H-Benz[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 2,4-Dioxo-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine, 3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 2-(Carboxyamino)benzoic Acid Cyclic Anhydride, Isatoic Acid Anhydride, NSC 104662, NSC 29555
InChI formel InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
SMIL O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
IUPAC navn 1H-3,1-benzoxazin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 163.13
Formel vægt 163.0269