Få mere at vide
Isatoic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15809170
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15809170 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15809170 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8047840100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 118-48-9
Smeltepunkt 230°C to 232°C
Kogepunkt 350°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00006700
Mængde 100 g
Synonym Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione, Isatoic anhydride
Molekylvægt (g/mol) 163.13