Få mere at vide
Isatoisk anhydrid, 98 %
Artikelnummer. 10123360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10123360 100 g Plastflaske 100g
10458080 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122481000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-48-9
Molekylær formel C8H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 163.13
MDL nummer MFCD00006700
InChI nøgle TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isatoic anhydride
Navn note 98%
Smeltepunkt 243°C
Farve Beige til Brun
Flammepunkt 308°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 27, 264
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
IUPAC navn 2,4-dihydro-lH-3,1-benzoxazin-2,4-dion
Formel vægt 163.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver