Få mere at vide
Isatoisk anhydrid, 97%
Artikelnummer. 11402038
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402038 100 g 100g
11412038 500 g 500g
11422038 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14603.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-48-9
Molekylær formel C8H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 163.13
MDL nummer MFCD00006700
InChI nøgle TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isatoic anhydride
Smeltepunkt ∼237 °C (dekomponering)
Tæthed 1.52
Flammepunkt 308 °C (586 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 136786
Følsomhed Fugtfølsom
IUPAC navn 2,4-dihydro-lH-3,1-benzoxazin-2,4-dion
Formel vægt 163.13
Procent renhed 97%