missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isatin Bis-cresol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isatin Bis-cresol |
| CAS | 47465-97-4 |
| Molekylær formel | C22 H19 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-2H-indol-2-one, 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-, 3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-indolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19NO3/c1-13-11-15(7-9-19(13)24)22(16-8-10-20(25)14(2)12-16)17-5-3-4-6-18(17)23-21(22)26/h3-12,24-25H,1-2H3,(H,23,26) |
| SMIL | Cc1cc(ccc1O)C2(C(=O)Nc3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4 |
| IUPAC navn | 3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1H-indol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.39 |
| Formel vægt | 345.1365 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?