Få mere at vide
Nitrationisk styrkejustering, 2,0M, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11503112 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11503112 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11503112 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ISAN5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 DKK
    854.26 DKK / 500ml
    Spare 925.74 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Muliggør måling af kationer og anioner med Ion Selective Electrodes (ISE'er). Nitrationisk styrkejustering, 2,0M, Reagecon™ er tilføjet til både prøver og ISE-standarder til brug ved kalibrering, kontrol, instrumentkvalificering og metodevalidering i direkte og indirekte ionmåling.
Brugen af en Ionic Strength Adjuster (ISA) har flere fordele ved måling af kationer, anioner og nogle opløste gasser med en Ion Selective Electrode (ISE).
  • ISA holder prøvens ionstyrke og standard høj, konstant og lignende, hvilket gør det muligt at aflæse aktivitetsmåling som koncentration
  • ISA holder pH-værdien konstant i nogle tilfælde, hvilket hjælper med at undertrykke eller eliminere interfererende ioner
  • ISA eliminerer enhver matrix, hysterese eller fejlagtige væskeforbindelsespotentialer, der kan påvirke nøjagtigheden af testresultatet
  • En ISA bør aldrig reagere kemisk med prøven eller standarden
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
CAS 7783-20-2
Tæthed 1,13 g/cm3 ved 20 °C
Fysisk form Væske
Molekylær formel H8N2O4S
Koncentration 2M
MDL nummer MFCD00003391
Farve Farveløs
pH 5.8 til 6.2
Til brug med (udstyr) Ionselektiv elektrode
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC navn diazanium;sulfat
Molekylvægt (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:62946
Formel vægt 132,14 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NITRATE ISE IONIC STRENGTH
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate