Få mere at vide
ISAB kloridopløsning, Reagecon™
Artikelnummer. 11543102 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11543102 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11543102 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ISACL5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00 DKK
    854.26 DKK / 500ml
    Spare 110.74 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tekniske data
Mængde 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHLORIDE ISE IONIC STRENGTH
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16, 3 per cent by weight ofnitrogen