Tekniske data
Lugt | Odorless |
Tæthed | 1.07g/cm3 |
Fysisk form | Væske |
Koncentration | Mixture Consisting of Water, Sodium Sulfite |
Farve | Farveløs |
pH | 6.25 |
Kogepunkt | 100 °C |
Mængde | 1 Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
ISA Solution -Sølv, WTW™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion