Få mere at vide
ISA-opløsning - kalium, WTW™
Artikelnummer. 10142862
Skift visning
Mængde:
1 Pk.
Artikelnummer. Mængde
10142862 1 Pk.
1 options
Artikelnummer. 10142862 Leverandør WTW Leverandørnr. 106580
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Ionstyrkejusteringsløsninger har flere opgaver: TISAB til fluoridmålinger justerer ikke kun pH-værdien, ved også at dekomplekserer de fluorholdige komplekse forbindelser. Andre ionstyrkejusteringsopløsninger sikrer en tilpasset pH-værdi samt tilsætning af et passende ledende salt for korrekt at fange koncentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lugt Lugtfri
Tæthed 1,19 g/cm3
Fysisk form Væske
Koncentration Blanding bestående af vand, natriumchlorid
Farve Farveløs
pH <7
Kogepunkt 100 °C
Mængde 1 Pk.