Få mere at vide
ISA/FK model ionstyrkejusteringsløsninger, WTW™
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | 2 flasker á 250 ml |
| Tæthed | 1,26 g/cm3 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 5 mol/L |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Vandopløselig |
| Mængde | 2 x 250 mL |